Learn More
4-[((2R)-Hidroxi-3-ftalimido)propilamina]fenil-3-morfolinona-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-[((2R)-Hydroxy-3-phthalimido)propylamine]phenyl-3-morpholinone-d4 |
| CAS | 1329838-35-8 |
| Fórmula molecular | C21 H17 D4 N3 O5 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 2-[(2R)-2-Hydroxy-3-[[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]amino]propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H21N3O5/c25-16(12-24-20(27)17-3-1-2-4-18(17)21(24)28)11-22-14-5-7-15(8-6-14)23-9-10-29-13-19(23)26/h1-8,16,22,25H,9-13H2/t16-/m1/s1/i5D,6D,7D,8D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N2CCOCC2=O)c([2H])c([2H])c1NC[C@@H](O)CN3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Nombre IUPAC | 2-[(2R)-2-hidroxi-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorfolin-4-il)anilino]propil]isoindol-1,3-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 399.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 399.1732 |