Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-(2H-tetrazol-5-il)bencenoborónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454896
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454896 250 mg 250 miligramos
15444896 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454896 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H59222.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 775351-40-1 | C13H17BN4O2 | 272.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 775351-40-1
Fórmula molecular C13H17BN4O2
Peso molecular (g/mol) 272.115
Número MDL MFCD12761127
Clave InChI ONAVJWUKLJDJAI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl benzene-1-boronic acid pinacol ester, 4-2h-tetrazol-5-yl benzeneboronic acid pinacol ester, 5-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 4-2h-tetrazol-5-yl phenylboronic acid pinacol ester, 5-4-phenylboronic acid pinacol ester-2h-tetrazole, 4-1h-tetrazol-5-yl phenyl boronic acid pinacol ester, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-tetrazole, 5-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl-1h-1,2,3,4-tetrazole
PubChem CID 45785702
Nombre IUPAC 5-[4-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]-2H-tetrazol
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)C3=NNN=N3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2H-Tetrazol-5-yl)benzeneboronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.11
Porcentaje de pureza 95%