Learn More
Ácido 4-(2-tienil)butírico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11391947
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11391947 1 g 1 g
11301957 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 11391947
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L07563.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4653-11-6 | C8H9O2S | 169.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4653-11-6
Número MDL MFCD00005463
ChEBI CHEBI:40114
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)butyric acid
Densidad 1.169
Punto de ebullición 122°C (0.3 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C8H9O2S
Índice de refracción 1.532
Cantidad 1 g
Beilstein 127982
Sinónimo 4-2-thienyl butyric acid, 4-thiophen-2-yl butanoic acid, 2-thiophenebutanoic acid, 2-thiophenebutyric acid, 4-2-thienyl butanoic acid, 4-thiophen-2-yl-butyric acid, 4-thiophen-2-yl-butyricacid, gamma-alpha-thienyl butyricacid, .gamma.-.alpha.-thienyl butyric acid, 4tb
Clave InChI VYTXLSQVYGNWLV-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CSC(=C1)CCCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 4-tiofen-2-ilbutanoico
Peso molecular (g/mol) 169.22
PubChem CID 78386
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.23
Porcentaje de pureza 98%