Learn More
Ácido 4-(2-tienil)benzoico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446487 1 g 1 g
15456487 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446487 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33642.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 29886-62-2 | C11H8O2S | 204.243 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29886-62-2
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.243
Número MDL MFCD00690742
Clave InChI CVDUBQJEQNRCIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thiophen-2-yl benzoic acid, 4-2-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-2-yl-benzoic acid, benzoic acid,4-2-thienyl, benzoic acid, 4-2-thienyl, pubchem12353, acmc-1cb4z, 4-2-thienyl benzoicacid, 4-thien-2-ylbenzoic acid, amtda058
PubChem CID 736498
Nombre IUPAC ácido 4-tiofen-2-ilbenzoico
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)benzoic acid
Punto de fusión 243°C to 245°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 96%