Learn More
Cloruro de 4-(2-tienil)bencenosulfonilo, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15477337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15477337 250 mg 250 miligramos
15457337 1 g 1 g
15467337 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15477337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34399.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 209592-91-6 | C10H7ClO2S2 | 258.734 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 209592-91-6
Fórmula molecular C10H7ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 258.734
Número MDL MFCD11655569
Clave InChI IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
Nombre IUPAC cloruro de 4-tiofen-2-ilbencenosulfonilo
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 107°C to 108°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.75
Porcentaje de pureza 96%