Learn More
cloruro de 4-(2-tienil)bencenosulfonilo, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 15289636 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15289636 5 g 5 g
15279636 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15289636 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 451160050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 209592-91-6
Fórmula molecular C10H7ClO2S2
Peso molecular (g/mol) 258.75
Clave InChI IRDZCMUQNGEQEP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-thienyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-2-thienyl, 4-thiophen-2-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-thiophen-2-yl benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 18387759
Nombre IUPAC cloruro de 4-tiofen-2-ilbencenosulfonilo
SMILES C1=CSC(=C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 114°C to 115°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.75
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Thienyl)benzenesulfonyl chloride, 95%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.