Learn More
4-(2-Tienil)-3-butén-2-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11460658
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460658 25 g 25 g
11440658 1 g 1 g
11450658 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460658 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25191.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 874-83-9
Fórmula molecular C8H8OS
Peso molecular (g/mol) 152.21
Número MDL MFCD00053051
Clave InChI CIMALVIHZVKKPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-thienyl but-3-en-2-one, trans-4-2-thienyl-3-buten-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one, 3e-4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, 4-thiophen-2-yl but-3-en-2-one, e-4-thiophen-2-ylbut-3-en-2-one, 4-2-thienyl-3-buten-2-one mixt. of cis and trans, 3e-4-2-thienyl but-3-en-2-one, 3-buten-2-one,4-2-thienyl, 3-buten-2-one,4-2-thienyl-, 3e
PubChem CID 735949
Nombre IUPAC (E)-4-tiofén-2-ilbut-3-en-2-ona
SMILES CC(=O)C=CC1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thienyl)-3-buten-2-one
Punto de fusión 22°C to 25°C
Punto de ebullición 86°C to 88°C (1 mmHg)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.22
Porcentaje de pureza 97%