Learn More
4-(2-Tiazolil)fenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494467
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
15494467 1 g 1 g
15404477 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 15494467
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H31827.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 81015-49-8 | C9H7NOS | 177.221 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81015-49-8
Fórmula molecular C9H7NOS
Peso molecular (g/mol) 177.221
Número MDL MFCD07368615
Clave InChI LMMPCMRUGFBCPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-thiazolyl phenol, 4-1,3-thiazol-2-yl phenol, 4-thiazol-2-yl phenol, thiazole,2-4-trifluoromethyl phenyl, 4-3h-1,3-thiazol-2-ylidene cyclohexa-2,5-dien-1-one, 4-thiazol-2-yl-phenol, 4-thiazole-2-yl phenol, acmc-20a0c2, 4-thiazol-2-vl-phenol
PubChem CID 5354497
Nombre IUPAC 4-(3H-1,3-tiazol-2-ilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=CC(=O)C=CC1=C2NC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Thiazolyl)phenol
Punto de fusión 162°C to 165°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.28
Porcentaje de pureza 97%