Learn More
Bromuro de 4-(2-Tetrahidropiraniloxi)fenilmagnesio, 0,5 M en 2-MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15410786
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15410786 100 mL 100 ml
1 options
Código de producto. 15410786 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54115.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Tetrahydropyranyloxy)phenylmagnesium bromide
CAS 36637-44-2
Fórmula molecular C11H13BrMgO2
Número MDL MFCD03427254
Cantidad 100 mL
Número UN UN2924
Beilstein 3547417
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent
Clave InChI OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(bromomagnesio)phenoxy]oxane
Peso molecular (g/mol) 281.43
PubChem CID 14519569
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.43
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 M en 2-MeTHF