Learn More
Bromuro de 4-(2-tetrahidro-2H-piranoxi)fenilmagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10636820 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10636820 50 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 50 ml
1 options
Código de producto. 10636820 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 431640500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 36637-44-2 | C11H13BrMgO2 | 281.43 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide
CAS 36637-44-2, 109-99-9
% mín. CAS 11.71, 82.43
% máx. CAS 17.57, 88.29
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9610g/mL
Punto de ebullición 65.0°C
Temperatura de inflamación −17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C11H13BrMgO2
Número MDL MFCD03427254
Cantidad 50 mL
Gravedad específica 0.961
Sinónimo 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, ohpuqubykzjoly-uhfffaoysa-m, 2-4-bromomagnesio phenoxy oxane, p-2-tetrahydropyranyloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydropyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-3-h-pyranoxy phenylmagnesium bromide, 4-tetrahydro-2h-pyran-2-yloxy phenyl magnesium bromide, 4-2-tetrahydro-2h-pyranoxy phenylmagnesium bromide solution, 4-2-tetrahydropyranyloxy phenylmagnesium bromide, 0.5m in 2-methf, grignard reagent
Clave InChI OHPUQUBYKZJOLY-UHFFFAOYNA-M
SMILES Br[Mg]C1=CC=C(OC2CCCCO2)C=C1
Nombre IUPAC 2-[4-(bromomagnesio)phenoxy]oxane
Peso molecular (g/mol) 281.43
PubChem CID 14519569
Formula Weight (peso de la fórmula) 281.43
Forma física Solución
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Tetrahydro-2H-pyranoxy)phenylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.