Learn More
4-(2-Pirolidinil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine can be used in aldol catalysis, in the preparation of azole compounds as 11β-HSD1 inhibitors as well as in the asymetric synthesis of pyrazolodihydropyrimidinylpyrrolidin amide derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 4-(2-pirrolidinil)piridina puede usarse en la catálisis aldólica y en la preparación de compuestos azólicos como los inhibidores de 11β-HSD1, así como en la síntesis asimétrica de derivados de la amida de pirazolodihidropirimidinilpirrolidina.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado. Almacenar alejado de materiales incompatibles, como agentes oxidantes.
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Pyrrolidinyl)pyridine |
| Cantidad | 250 mg |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 148.21 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.