Learn More
4-(2-piridilazo)resorcinol, TRC
Código de producto. 30424742
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30424742 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30424742 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP991998100MG
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
CAS 1141-59-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H
SMILES Oc1ccc(N=Nc2ccccn2)c(O)c1
Nombre IUPAC 4-[(E)-piridin-2-ildiazenil]benceno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 215.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.0695
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.