Learn More
4-(2-piridilazo)resorcinol, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Pyridylazo)resorcinol |
| CAS | 1141-59-9 |
| Fórmula molecular | C11H9N3O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-8-4-5-9(10(16)7-8)13-14-11-3-1-2-6-12-11/h1-7,15-16H |
| SMILES | Oc1ccc(N=Nc2ccccn2)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 4-[(E)-piridin-2-ildiazenil]benceno-1,3-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 215.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.0695 |