Learn More
Sal monosódica monohidrato 4-(2-piridilazo)resorcinol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399449 1 g 1 g
11429256 5 g 5 g
11439256 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11399449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18103.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16593-81-0 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16593-81-0
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.21
Número MDL MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00150712,MFCD00006256
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-UKTHLTGXSA-N
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol monosodium saltmonohydrate
PubChem CID 132988475
Nombre IUPAC 3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona; sodio; hidrato
SMILES OC1=CC(=O)C=C\C1=N/NC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol monosodium salt monohydrate
Punto de fusión >300°C
Cantidad 1 g
Beilstein 3825637
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.21 (237.19 Anhydrous)