Learn More
4-(2-Piridilazo)-resorcinol, sal monosódica, puro, Fisher Chemical
Código de producto. 10458990 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Vial
Tamaño de la unidad:
1 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10458990 1 g Vial 1 GR
1 options
Código de producto. 10458990 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/8040/43
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Punto de fusión 188°C
CAS 1141-59-9
Color Naranja
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 1 g
Fórmula molecular C11H9N3O2
Número MDL 44237
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
Peso molecular (g/mol) 215.212
PubChem CID 5474737
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21g/mol
Envase Vial
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.