Learn More
4-(2-Piridilazo)resorcinol, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375847 1 g 1 g
11365847 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375847 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043629.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-59-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.212
Número MDL MFCD00006256
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4- (2-Pyridylazo)resorcinol
Punto de fusión 187°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 184665
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Grado ACS
Forma física Polvo