Learn More
4-(2-Piridilazo)resorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332197 5 g 5 g
11322197 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11332197 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09667.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.212 g/mol
4-(2-Pyridylazo)resorcinol is used in studies of zinc release from Escherichia coli aspartate transcarbamoylase. It is used in cloud point extraction of copper, zinc, cadmium, and nickel in water samples. It is used in the chelate titration of aluminum, mercury, lead and nickel. It is employed as reagent in the colorimetric analysis of gold, cobalt, chromium, iron.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(2-piridilazo)resorcinol se utiliza en estudios de liberación del zinc de la aspartato transcarbamoilasa de la Escherichia coli. Se utiliza en la extracción nube de puntos del cobre, el zinc, el cadmio y el níquel en muestras de agua. También se usa en la valoración de quelatos del aluminio, el mercurio, el plomo y el níquel. Se emplea como reactivo en el análisis colorimétrico del oro, el cobalto, el cromo y el hierro.
Solubilidad
Soluble en agua (parcialmente) y etanol (ligeramente). Insoluble en éter y disolventes de baja polaridad.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-59-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.212
Número MDL MFCD00006256
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Punto de fusión ∽187°C (decomposition)
Cantidad 5 g
Beilstein 184665
Información de solubilidad Soluble in water (partly),and ethanol (slightly). Insoluble in ether,and low-polarity solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Porcentaje de pureza 99%