Learn More
4-(2'-Piridilazo)resorcinol, 97 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15249315 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15249315 5 g 5 g
15239315 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15249315 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 452930050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1141-59-9 | C11H9N3O2 | 215.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-59-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.21
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
Sinónimo 4-2-pyridylazo resorcinol, 4-2-pyridlyazo resorcinol, 4-2-pyridylazo-2-resorcinol, resorcinol, 4-2-pyridylazo, 1-2-pyridylazo resorcinol, unii-n68t40h95t, 1,3-benzenediol, 4-2-pyridinylazo, 4-pyridin-2-yldiazenyl benzene-1,3-diol, 4-2-pyridylazo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 4-2-2-pyridinyl diazenyl
PubChem CID 5474737
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2'-Pyridylazo)resorcinol
Punto de fusión 188.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,7125
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21
Claridad Passes test
Porcentaje de pureza 97+%
Grado Reactivo ACS
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.