Learn More
4-(2-Pyridylazo)resorcinol, ≥95.0%, Solstice
Código de producto. 15647260 Tienda Honeywell Fluka Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15647260 1 g Glass bottle 1 g
15657260 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15647260 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 829701G
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
for the spectrophotometric det. of Hg, indicator for complexometric titration,≥95.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1141-59-9
Fórmula molecular C11H9N3O2
Peso molecular (g/mol) 215.212
Número MDL MFCD00006256
Clave InChI VLCAILLZPUINNF-LCYFTJDESA-N
PubChem CID 5474737
Nombre IUPAC (4Z)-3-hidroxi-4-(piridin-2-ilhidrazinilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ona
SMILES C1=CC=NC(=C1)NN=C2C=CC(=O)C=C2O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridylazo)resorcinol
Punto de fusión 192°C to 202°C
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 184665
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.21g/mol
Porcentaje de pureza ≥95.0%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g