Learn More
4-(2-Piridil)benzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421778
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15421778 1 g 1 g
15431778 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15421778 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55498.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 127406-56-8 | C12H9NO | 183.21 g/mol
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde is used as a reactive metabolite of Atazanavir
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(2-piridil)benzaldehído se utiliza como metabolito reactivo de atazanavir.
Solubilidad
Soluble en cloroformo.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 127406-56-8
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD01863537
Clave InChI NMLYGLCBSFKJFI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-pyridyl benzaldehyde, 4-2-pyridinyl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl benzaldehyde, 4-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 2-4-formylphenyl pyridine, 4-2-pyridinyl-benzaldehyde, benzaldehyde, 4-2-pyridinyl, 4-2-pyridyl-benzaldehyde, pubchem18779, 2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 1515240
Nombre IUPAC 4-piridin-2-ilbenzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(C=C1)C1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Punto de fusión 50°C to 52°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in Chloroform
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 98%