Learn More
4-(2-Piridinilo)benzilo cloruro de cloruro de cloruro, TRC
Código de producto. 30417961
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Cantidad
30417961 2.5 g
30415908 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30417961 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP6758902.5G
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 223128-24-3
Fórmula molecular C12H8ClNO
Peso molecular (g/mol) 254.11
Sinónimo 4-(Pyridin-2-yl)benzoyl Chloride
Nombre IUPAC 4-piridina-2-ilbenceoil cloruro; Cloruro
SMILES Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccn2
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 4-(2-Pyridinyl)benzoyl Chloride Hydrochloride
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C12H8ClNO.ClH/c13-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-14-11;/h1-8H;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.0061
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.