Learn More
Ácido 4-(2-piridinil)benzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Pyridinyl)benzoic Acid |
| CAS | 4385-62-0 |
| Fórmula molecular | C12H9NO2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-(2-Pyridyl)benzoic Acid, 4-(Pyridin-2-yl)benzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H9NO2/c14-12(15)10-6-4-9(5-7-10)11-3-1-2-8-13-11/h1-8H,(H,14,15) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-piridin-2-ilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 199.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 199.0633 |