Learn More
4-(2-piridinil)-2-pirimidinamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Pyridinyl)-2-pyrimidinamine |
| CAS | 66521-65-1 |
| Fórmula molecular | C9H8N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8N4/c10-9-12-6-4-8(13-9)7-3-1-2-5-11-7/h1-6H,(H2,10,12,13) |
| SMILES | Nc1nccc(n1)c2ccccn2 |
| Nombre IUPAC | 4-piridin-2-ilpirimidin-2-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 172.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.0749 |