Learn More
Clorhidrato de 4-[2-(propilamino)etil]-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 4-[2-(propilamino)etil]-1,3-dihidro-2H-indol-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-Despropyl Ropinirole Hydrochloride |
| CAS | 173990-76-6 |
| Nombres de analitos o componentes | N-Despropyl Ropinirole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C13 H18 N2 O . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, hydrochloride (1:1), 2H-Indol-2-one, 1,3-dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-, monohydrochloride (9CI), 1,3-Dihydro-4-[2-(propylamino)ethyl]-2H-indol-2-one hydrochloride (1:1), 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride, N-Despropyl Ropinirole, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-1,3-dihydro-2H-indol-2-one Hydrochloride, 4-[2-(Propylamino)ethyl]-2-(3H)-indolone hydrochloride, SKF-104557-A, Monopropyl ropinirole, Ph Eur Ropinirole Impurity D, SKF-104557, SB-270341, RRT = 1.4 [SB-410189], SKF-98959, RRT = 28.5 [SB-381331], SKF-96413, Ropinirole Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Ropinirole Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18N2O.ClH/c1-2-7-14-8-6-10-4-3-5-12-11(10)9-13(16)15-12;/h3-5,14H,2,6-9H2,1H3,(H,15,16);1H |
| SMILES | Cl.CCCNCCc1cccc2NC(=O)Cc12 |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(propilamino)etil]-1,3-dihidroindol-2-ona;clorhidrato |
| Mostrar más |