Learn More
1-Metanesulfonato de 4-(2-Propen-1-il)-1,2-bencenodiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Propen-1-yl)-1,2-benzenediol 1-Methanesulfonate |
| CAS | 115234-25-8 |
| Fórmula molecular | C10H12O4S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 1,2-Benzenediol','4-(2-propenyl)-','1-methanesulfonate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12O4S/c1-3-4-8-5-6-10(9(11)7-8)14-15(2,12)13/h3,5-7,11H,1,4H2,2H3 |
| SMILES | O=S(OC1=CC=C(CC=C)C=C1O)(C)=O |
| Nombre IUPAC | Metanosulfonato de 4-alil-2-hidroxifenilo |
| Peso molecular (g/mol) | 228.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.05 |