Learn More
4-(2-Piperidina-1-etiloxi)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Piperidine-1-ethyloxy)benzaldehyde |
| CAS | 26815-04-3 |
| Fórmula molecular | C14H19NO2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 4-(2-(Piperidin-1-Yl)Ethoxy)Benzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO2/c16-12-13-4-6-14(7-5-13)17-11-10-15-8-2-1-3-9-15/h4-7,12H,1-3,8-11H2 |
| SMILES | O=Cc1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-piperidin-1-iletoxi)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 233.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1416 |