Learn More
Clorhidrato de ácido 4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]benzoico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido 4-[2-(piperidin-1-il)etoxi]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 84449-80-9 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-[2-(1-Piperidinyl)ethoxy]benzoic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H19 N O3 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, hydrochloride (1:1), Benzoic acid, 4-[2-(1-piperidinyl)ethoxy]-, hydrochloride (9CI), 4-(2-Piperidinoethoxy)benzoic acid hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H19NO3.ClH/c16-14(17)12-4-6-13(7-5-12)18-11-10-15-8-2-1-3-9-15;/h4-7H,1-3,8-11H2,(H,16,17);1H |
| SMILES | Cl.OC(=O)c1ccc(OCCN2CCCCC2)cc1 |
| Nombre IUPAC | ácido 4-(2-piperidin-1-iletoxi)benzoico;clorhidrato |
| Mostrar más |