Learn More
Éster etílico del ácido 4-(2-ftalimidoetoxi)acetoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 88150-75-8 |
| Fórmula molecular | C16H17NO6 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Ethyl 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetate, 4-[2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydroisoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, 4-[2-(1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoic Acid Ethyl Ester, Ethyl 4-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)ethoxy]-3-oxobutanoate (ACI), 4-(2-Phthalimidoethoxy)acetoacetic acid ethyl ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17NO6/c1-2-23-14(19)9-11(18)10-22-8-7-17-15(20)12-5-3-4-6-13(12)16(17)21/h3-6H,2,7-10H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OCC)CC(=O)COCCN1C(=O)C=2C=CC=CC2C1=O |
| Nombre IUPAC | 4-[2-(1,3-dihidro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-il)etoxi]-3-oxobutanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 319.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 319.11 |