Learn More
4-(2-Fenilet-1-inil)tiofeno-2-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10140932
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10140932 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10130982 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10140932 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor KM08089CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 175203-58-4
Fórmula molecular C13H8OS
Peso molecular (g/mol) 212.266
Número MDL MFCD00174359
Clave InChI SAYKNBQCVYQQJF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-phenyleth-1-ynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-2-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl-thiophene-2-carbaldehyde, 4-phenylethynyl thiophene-2-carbaldehyde, 2-thiophenecarboxaldehyde, 4-phenylethynyl, 4-phenylethynyl thiophene-2-carboxaldehyde
PubChem CID 2737139
Nombre IUPAC 4-(2-feniletinilo)tiofeno-2-carbaldehído
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#CC2=CSC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Phenyleth-1-ynyl)thiophene-2-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.27
Porcentaje de pureza 97%