Learn More
4-(2-fenoxietil)-5-etil-1,2,4-triazol-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Phenoxyethyl)-5-ethyl-1,2,4-triazol-3-one |
| CAS | 95885-13-5 |
| Fórmula molecular | C12H15N3O2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 5-ethyl-2,4-dihydro-4-(2-phenoxyethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3O2/c1-2-11-13-14-12(16)15(11)8-9-17-10-6-4-3-5-7-10/h3-7H,2,8-9H2,1H3,(H,14,16) |
| SMILES | CCC1=NNC(=O)N1CCOc2ccccc2 |
| Peso molecular (g/mol) | 233.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1164 |