Learn More
Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidroquinolin-7(1H)-il)oxi]butanoico, Mikromol™
Descripción
Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidroquinolin-7(1H)-il)oxi]butanoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone |
| CAS | 58899-27-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,4-Dihydro-7-(3'carboxy)propoxy-2(1H)-quinolinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H15 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Butanoic acid, 4-[(1,2,3,4-tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]-, 4-[(1,2,3,4-Tetrahydro-2-oxo-7-quinolinyl)oxy]butanoic acid, 4-[(2-Oxo-3,4-dihydroquinolin-7(1H)-yl)oxy]butanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H15NO4/c15-12-6-4-9-3-5-10(8-11(9)14-12)18-7-1-2-13(16)17/h3,5,8H,1-2,4,6-7H2,(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)CCCOc1ccc2CCC(=O)Nc2c1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-[(2-oxo-3,4-dihidro-1H-quinolin-7-il)oxi]butanoico |
| Mostrar más |