Learn More
Cloruro de 4-(2-oxo-1-pirrolidinil)bencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458945
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458945 250 mg 250 miligramos
15438945 1 g 1 g
15448945 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15458945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34441.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 112539-09-0 | C10H10ClNO3S | 259.704 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112539-09-0
Fórmula molecular C10H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 259.704
Número MDL MFCD00219329
Clave InChI OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2794593
Nombre IUPAC cloruro de 4-(2-oxopirrolidin-1-il)bencenosulfonilo
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 104°C to 105°C
Cantidad 250 mg
Número UN UN3261
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.71
Porcentaje de pureza 97%