Learn More
Cloruro de sulfonilo 4-(2-oxo-1-pirrolidinil)benceno, +97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10285314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10285314 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
1 options
Código de producto. 10285314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor JFD00486EA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 112539-09-0
Fórmula molecular C10H10ClNO3S
Peso molecular (g/mol) 259.704
Clave InChI OUAVTZYGHGCCCB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzenesulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonylchloride, 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 1-4-chlorosulfonyl phenyl pyrrolidin-2-one, pubchem5680, acmc-1bri4, benzenesulfonylchloride,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl
PubChem CID 2794593
Nombre IUPAC cloruro de 4-(2-oxopirrolidin-1-il)bencenosulfonilo
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzenesulfonyl chloride
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.71
Porcentaje de pureza 97%