Learn More
4-(2-Oxo-1-pirrolidinil)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10472793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
10 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10472793 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10288522 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10672875 10 g Frasco de vidrio ámbar 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10472793 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01193CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 36151-45-8
Fórmula molecular C11H11NO2
Peso molecular (g/mol) 189.214
Número MDL MFCD00454011
Clave InChI VADZUJOCSAESJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-oxopyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxo-1-pyrrolidinyl benzaldehyde, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl-benzaldehyde, 4-2-oxopyrrolidinyl benzaldehyde, benzaldehyde,4-2-oxo-1-pyrrolidinyl, 4-2-oxo-pyrrolidin-1-yl benzaldehyde, 4-2-oxidanylidenepyrrolidin-1-yl benzaldehyde
PubChem CID 2794706
Nombre IUPAC 4-(2-oxopirrolidin-1-il)benzaldehído
SMILES C1CC(=O)N(C1)C2=CC=C(C=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Oxo-1-pyrrolidinyl)benzaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.21
Porcentaje de pureza 97%