Learn More
4-(2-Oxiranilmetoxi)-9-(2-oxiranilmetil)-9H-carbazol, TRC
Código de producto. 30428774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30428774 100 mg 100 miligramos
30421092 50 mg -
30410152 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO847025100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1198090-71-9
Fórmula molecular C18H17NO3
Peso molecular (g/mol) 295.33
Sinónimo 4-(Oxiran-2-ylmethoxy)-9-(oxiran-2-ylmethyl)-9H-carbazole
Nombre IUPAC 4-(oxiran-2-ilmetoxi)-9-(oxiran-2-ilmetil)carbazol
SMILES C(Oc1cccc2c1c3ccccc3n2CC4CO4)C5CO5
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Oxiranylmethoxy)-9-(2-oxiranylmethyl)-9H-carbazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H17NO3/c1-2-5-15-14(4-1)18-16(19(15)8-12-9-20-12)6-3-7-17(18)22-11-13-10-21-13/h1-7,12-13H,8-11H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 295.1208