Learn More
4-(2-nitrofenil)morfolin-3-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Nitrophenyl)morpholin-3-one |
| CAS | 845729-41-1 |
| Fórmula molecular | C10H10N2O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-(2-Nitrophenyl)-3-morpholinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H10N2O4/c13-10-7-16-6-5-11(10)8-3-1-2-4-9(8)12(14)15/h1-4H,5-7H2 |
| SMILES | O=C1N(C2=CC=CC=C2[N+]([O-])=O)CCOC1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-nitrofenil)morfolin-3-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 222.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 222.0641 |