Learn More
4-(2-nitroanilino)piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Nitroanilino)pyridine |
| CAS | 25551-59-1 |
| Fórmula molecular | C11 H9 N3 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | N-(2-Nitrophenyl)-4-pyridinamine, 4-(o-Nitroanilino)-pyridine, 4-(o-Nitroanilino)pyridine, Droperidol Impurity 4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H9N3O2/c15-14(16)11-4-2-1-3-10(11)13-9-5-7-12-8-6-9/h1-8H,(H,12,13) |
| SMILES | O=N(=O)c1ccccc1Nc2ccncc2 |
| Nombre IUPAC | N-(2-nitrofenil)piridin-4-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 215.208 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 215.069 |