Learn More
[4-(2-Morfolinoetoxi)fenil]metilamina, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10138182
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10138182 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10452643 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10138182 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42113CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 140836-69-7
Fórmula molecular C13H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 236.315
Número MDL MFCD07772849
Clave InChI KMSJKJIIAVTIKY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-morpholinoethoxy phenyl methylamine, 4-2-morpholinoethoxy phenyl methanamine, 4-2-morpholinoethoxy benzylamine, benzenemethanamine, 4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy benzylamine, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, 1-4-2-morpholin-4-yl ethoxy phenyl methanamine, acmc-1bwvj, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenyl methanamine
PubChem CID 7164631
Nombre IUPAC [4-(2-morfolin-4-iletoxi)fenil]metanamina
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(2-Morpholinoethoxy)phenyl]methylamine
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.31
Porcentaje de pureza 95%