Learn More
4-(2-Morfolin-4-iletoxi)benzonitrilo, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10351523
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10351523 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10351523 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42116DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)benzonitrile
CAS 34334-04-8
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H16N2O2
Número MDL MFCD07772850
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzonitrile, 4-2-morpholinoethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy benzonitrile, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-benzonitrile, benzonitrile,4-2-4-morpholinyl ethoxy, 4-2-morpholin-4-ylethoxy benzenecarbonitrile, benzonitrile, 4-2-4-morpholinyl ethoxy
Clave InChI KQTJRPZKCNRDQC-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)C#N
Nombre IUPAC 4-(2-morfolin-4-iletoxi)benzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 232.283
PubChem CID 2994074
Formula Weight (peso de la fórmula) 232.28
Porcentaje de pureza 95%