Learn More
4-(2-Morfolin-4-iletoxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10669744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10669744 250 mg 250 miligramos
10665173 1 g 1 g
10193954 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10669744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC42114CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 52481-41-1
Fórmula molecular C12H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 222.288
Clave InChI ZHFFNLQQANCJEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-morpholinoethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-ylethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy-phenylamine, 4-2-morpholin-4-yl ethoxy aniline, 4-2-4-morpholinyl ethoxy aniline, 4-2-morpholin-4-yl-ethoxy phenylamine, 4-2-morpholin-4-ylethoxy phenylamine, 4-2-4-amino-phenoxy ethyl-morpholine
PubChem CID 6484711
Nombre IUPAC 4-(2-morfolin-4-iletoxi)anilina
SMILES C1COCCN1CCOC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Morpholin-4-ylethoxy)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.29
Porcentaje de pureza 97%