Learn More
4-(2-metilpropil)tetrahidropiran-2,6-diona (anhídrido 3-isobutilglutárico), Mikromol™
Descripción
4-(2-metilpropil)tetrahidropiran-2,6-diona (anhídrido 3-isobutilglutárico)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| CAS | 185815-59-2 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Isobutylglutaric Anhydride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H14 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2H-Pyran-2,6(3H)-dione, dihydro-4-(2-methylpropyl)-, Dihydro-4-(2-methylpropyl)-2H-pyran-2,6(3H)-dione, 3-Isobutylglutaric anhydride, 3-Isobutylglutaric Acid Anhydride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H14O3/c1-6(2)3-7-4-8(10)12-9(11)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)CC1CC(=O)OC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-metilpropil)oxano-2,6-diona |
| Mostrar más |