Learn More
4-(2-Metilpropil)piperidina-2,6-diona, TRC
Código de producto. 17960825
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17960825 100 mg 100 miligramos
17912545 25 mg 25 miligramos
17981425 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17960825 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM327390100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916982-10-0
Fórmula molecular C9 H15 N O2
Peso molecular (g/mol) 169.22
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione
Nombre IUPAC 4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona
SMILES CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1103