Learn More
4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona (3-isobutilglutarimida), Mikromol™
Código de producto. 30460651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460651 4 x 25 mg -
30049764 25 mg 25 miligramos
17941116 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460651 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.1900254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona (3-isobutilglutarimida), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
CAS 916982-10-0
Nombres de analitos o componentes 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H15 N O2
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione
Fórmula InChI InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12)
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1
Nombre IUPAC 4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona
Peso molecular (g/mol) 169.22
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.1103 g/mol