Learn More
4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona (3-isobutilglutarimida), Mikromol™
Descripción
4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona (3-isobutilglutarimida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| CAS | 916982-10-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H15 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2,6-Piperidinedione, 4-(2-methylpropyl)-, -Isobutylglutarimide, 4-(2-Methylpropyl)piperidine-2,6-dione, 4-Isobutyl-2,6-dioxopiperidine, 4-Isobutylpiperidine-2,6-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H15NO2/c1-6(2)3-7-4-8(11)10-9(12)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,10,11,12) |
| SMILES | CC(C)CC1CC(=O)NC(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-metilpropil)piperidina-2,6-diona |
| Mostrar más |