Learn More
4-(2-metilpropil)bencenometanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methylpropyl)benzenemethanol |
| CAS | 110319-85-2 |
| Fórmula molecular | C11 H16 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Isobutylbenzyl Alcohol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,9,12H,7-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | [4-(2-metilpropil)fenil]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.1201 |