Learn More
4-(2-Metilpropil)benzenoetanol, TRC
Código de producto. 30478078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30478078 250 mg 250 miligramos
30474094 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30478078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM326900250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36039-35-7
Fórmula molecular C12 H18 O
Peso molecular (g/mol) 178.27
Sinónimo 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol, Ibuprofen Imp. Q (EP)
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)fenil]etanol
SMILES CC(C)Cc1ccc(CCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-[4-(2-Methylpropyl)phenyl]ethanol
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H18O/c1-10(2)9-12-5-3-11(4-6-12)7-8-13/h3-6,10,13H,7-9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.1358