Learn More
4-(2-metilpropil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde |
| CAS | 40150-98-9 |
| Fórmula molecular | C11 H14 O |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | 4-(2-Methylpropyl)benzaldehyde, 4-Isobutylbenzaldehyde, 4-i-Butylbenzaldehyde, p-(2-Methylpropyl)phenylaldehyde, p-Isobutylbenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O/c1-9(2)7-10-3-5-11(8-12)6-4-10/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1ccc(C=O)cc1 |
| Nombre IUPAC | 4-(2-metilpropil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1045 |