Learn More
4-(2-Metilpropil)-2-oxo-1-Ácido Pirrolidineacético, TRC
Código de producto. 30464871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30464871 10 mg 10 miligramos
30476284 100 mg 100 miligramos
30473177 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM70480010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1511511-44-6
Fórmula molecular C10H17NO3
Peso molecular (g/mol) 199.25
Sinónimo Pregabalin Impurity, 2-(4-Isobutyl-2-oxopyrrolidin-1-yl)acetic Acid
Nombre IUPAC 2-[4-(2-metilpropil)-2-oxopirrolidina-1-il]ácido acético
SMILES CC(C)CC1CN(CC(=O)O)C(=O)C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methylpropyl)-2-oxo-1-pyrrolidineacetic Acid
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO3/c1-7(2)3-8-4-9(12)11(5-8)6-10(13)14/h7-8H,3-6H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.1208