Learn More
Clorhidrato de [4-(2-metilpropoxi)fenil]metanamina, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de [4-(2-metilpropoxi)fenil]metanamina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| CAS | 37806-44-3 |
| Nombres de analitos o componentes | [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O . H Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (1:1), Benzenemethanamine, 4-(2-methylpropoxy)-, hydrochloride (9CI), [4-(2-Methylpropoxy)phenyl]methanamine Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO.ClH/c1-9(2)8-13-11-5-3-10(7-12)4-6-11;/h3-6,9H,7-8,12H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC(C)COc1ccc(CN)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-isobutoxifenil)metanamina;clorhidrato |
| Mostrar más |