Learn More
4-(2-Metilfenil)-3-tiosemicarbazida, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11347396
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11347396 5 g 5 g
11357396 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11347396 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09382.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 614-10-8
Fórmula molecular C8H11N3S
Peso molecular (g/mol) 181.257
Número MDL MFCD00041277
Clave InChI QCMQZMITIOLXFZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-2-methylphenyl-3-thiosemicarbazide, n-o-tolyl hydrazinecarbothioamide, 3-amino-1-2-methylphenyl thiourea, n-2-methylphenyl hydrazinecarbothioamide, hydrazino 2-methylphenyl amino methane-1-thione, acmc-1bcwm, wln: zmyus&mr b1, 4-o-tolyl thiosemicarbazide, 1-amino-3-2-methylphenyl thiourea, hydrazinecarbothioamide,n-2-methylphenyl
PubChem CID 737133
Nombre IUPAC 1-amino-3-(2-metilfenil)tiourea
SMILES CC1=CC=CC=C1NC(=S)NN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(2-Methylphenyl)-3-thiosemicarbazide
Punto de fusión 145°C to 148°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Beilstein 880437
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.26
Porcentaje de pureza 98%